Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylongewebe für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Autoclavable nylon cloth labels for portable label printers, suitable for low temperatures.
Marke:  Brady™ 152091
36.82 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17643205
  • 36.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nylongewebe-Etiketten für die tragbaren Etikettendrucker Brady™ M210 und M211.
  • Hochbeständiger Permanent-Klebstoff
  • Ausgestanzte Etiketten
  • Für niedrige Temperaturen, wie z. B. in Tiefkühlgeräten oder Flüssigstickstoff
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Etikett
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker
Thermotransfer
25,4 mm
12,7 mm
Dauerhaftes Acryl
Unsteril
Patrone, Etikett
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
M21-131-499
Schwarz auf Weiß
Nylongewebe
1 in.
0,5 in.
0,165 mm
Autoklavierbar
Matt
2011/65/EU und 2015/863
121