Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylongewebe für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Autoclavable nylon cloth labels for portable label printers, suitable for low temperatures.
Marke: Brady™ 152090
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nylongewebe-Etiketten für die tragbaren Etikettendrucker Brady™ M210 und M211.
- Hochbeständiger Permanent-Klebstoff
- Ausgestanzte Etiketten
- Für niedrige Temperaturen, wie z. B. in Tiefkühlgeräten oder Flüssigstickstoff
- Autoklavierbar
Spezifikation
Etikett | |
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
19 mm | |
12,7 mm | |
Dauerhaftes Acryl | |
Unsteril | |
Patrone, Etikett | |
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
M21-11-499 |
Schwarz auf Weiß | |
Nylongewebe | |
0,75 in. | |
0,5 in. | |
0,165 mm | |
Autoklavierbar | |
Matt | |
2011/65/EU und 2015/863 | |
140 |