Learn More
Thermo Scientific™ Muttern für kapillare GC-Säulen
Durch Anschluss Ihrer GC-Kapillarsäulen an Ihre Instrumente mit Thermo Scientific™ Muttern mit kompatiblen Ferrulen vermeiden Sie Lecks.
Marke: Thermo Scientific™ 35050458
45.34 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch Anschluss Ihrer GC-Kapillarsäulen an Ihre Instrumente mit Thermo Scientific™ Muttern mit kompatiblen Ferrulen vermeiden Sie Lecks. Thermo Scientific™ Ferrulen sind in drei verschiedenen Materialien – 100 % Graphit, 15 % Graphit/85 % Vespel oder SilTite Metall – und verschiedenen Abmessungen erhältlich, die dem Innendurchmesser Ihres Instruments und der Kapillarsäule entsprechen. Verwenden Sie die Mutter, die mit Ihrer Ferrule kompatibel ist.
Spezifikation
Kapillarsäulenmutter | |
Trace 1300 Serie GC (SSL, FID, NPD, TCD, ECD, FPD) und Agilent GC | |
5/Packung |
Sicherungsmutter, Sechskant, 1/4 in. (M6) für GC-Kapillarsäulen | |
Edelstahl |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13