Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™-Schalen
Die hervorragende Zellkulturoberfläche mit nachgewiesener Leistung erleichtert die Stammzell- und Zellkulturforschung.
Marke: Thermo Scientific™ 174930
146.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Platten und Schalen fördern durch ihre Oberfläche mit superniedriger Zellanhaftung kontinuierlich die D-Sphäroide- und Organoid-Kultur, und unterstützen Sie bei der Bildung von Krebsphäroiden und der Stammzelldifferenzierung für die Krankheitsmodellierung und das Arzneimittelscreening.
Wichtige Vorteile der Nunclon Sphera Kulturoberfläche:
Optimiert die Sphäroidzellenbildung
- Zellwachstum in Suspensionen praktisch ohne Zelladhäsion
- Unterstützt viele unterschiedliche Zelltypen und ihre Fähigkeit zur Erzeugung von Sphäroiden
- Ermöglicht gleichmäßiges, reproduzierbares Zellwachstum
Züchten von 3D-Krebskulturen
- Minimiert Schwankungen und unterstützt die einheitliche Bildung von Krebssphäroiden, welche die 3D-Strukturen des Tumorwachstums nachbilden und so ein besseres Modell für die Untersuchung der Progression von Tumorzellen sowie eine effiziente Wirkung von Krebsmedikamenten in vitro liefern.
Fördert die Bildung von Embryoidkörpern (EB)
- Zeigt eine überlegene Qualität bei der Bildung von Embryoidkörpern aus pluripotenten Stammzellen mit minimaler spontaner Differenzierung
- Die resultierenden Zellen sind in der Lage, in Zellen aller drei Keimblätter zu differenzieren
Spezifikation
Nunclon Sphera 24-Well-Plate, 7er-Karton | |
Multiwellplatte | |
1 | |
Nunclon Sphera | |
24 |
1,9 cm² | |
Case of 7 | |
7 | |
Steril | |
Frei von tierischem Ursprung; pyrogenfrei, Endotoxin <0,5 EU/ml; biologische Reaktivitätsklasse VI USP; SAL-10-6 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
132403 | Konformitätsbescheinigung | 30/12/2024 | 174930 |
132203 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 174930 |
132301 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 174930 |
132106 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 174930 |
132303 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 174930 |
Haltbarkeit
- 4 Jahre