missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Falcon™ 384-Well Microtest™ Platten
Farbe:Weiß, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Falcon™ 353963
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewebekulturbehandelt zur Förderung der Zelladhäsion
- Quadratische Well-Form mit abgeschrägtem Rand
- Erfüllt die Abmessungen für Mikrotiterplatten gemäß der Norm ANSI/SBS
- Unbegrenzt haltbar

Spezifikation
Standard | |
Umgebungstemperatur | |
16 x 24 | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
Polystyrol | |
15 bis 110 μl | |
Zellkultur | |
50/Karton | |
50/Karton |
Mit Deckel | |
10 mm2 | |
TC-behandelt | |
Automatisierungssysteme | |
384 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
5/Packung | |
Durchsichtig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Falcon™ 384-Well Microtest™ Platten > Weiß und durchsichtig
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur