Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen
Diese Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen ermöglichen die sichere Lagerung und den sicherem Transport von Blut-, Urin-, Stuhl- und anderen Proben.
201.00 CHF - 383.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Material | Sterilität | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Material | Sterilität | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10779081
|
Thermo Scientific™
360585 |
Mit Löffel, steril, PS, Beschriftungsbereich | Polystyrol | Steril | Etikettiert | N/A | ||||||
10315951
|
Thermo Scientific™
363282 |
Ohne Löffel, unsteril, PS, Beschriftungsbereich | Polystyrol | Nicht steril | Etikettiert |
201.00 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11351645
![]() |
Thermo Scientific™
364238 |
Ohne Löffel, steril, PS, ohne Beschriftungsbereich | Polystyrol | Steril | Ohne Beschriftung |
210.00 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504451
|
Thermo Scientific™
364246 |
Ohne Löffel, steril, PS, Beschriftungsbereich | Polystyrol | Steril | Etikettiert |
225.00 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10356041
![]() |
Thermo Scientific™
364882 |
ohne Löffel; nicht steril; HIPS mit PE-Kappe | Polystyrol (stoßfest) | Nicht steril | Ohne Beschriftung |
383.00 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen ermöglichen die sichere Lagerung und den sicherem Transport von Blut-, Urin-, Stuhl- und anderen Proben. Diese Behälter verfügen über einen inneren und äußeren Behälter für hohe mechanische Festigkeit. Das Verschlussdesign ist so konzipiert, dass ein Anhaften von Tropfen an der Oberfläche vermieden wird, um das Risiko von Aerosolen zu reduzieren. Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt. Laborartikel aus Kunststoff sind eine sichere Alternative zu Glas ohne Einbußen bei der Genauigkeit.
Universalbehälter
- Arbeitsvolumen: 25 ml
- Die Außenbehälter sind aus durchsichtigem oder weißem Material erhältlich
- Aus Polystyrol mit Verschluss aus Polyethylen
- Steril oder nicht steril, mit oder ohne Löffel für die Handhabung fester oder halbfester Proben erhältlich
- Einige Modelle sind mit Schriftfeld erhältlich
- Max. getestete RZB: 4.000
Transportbehälter
- Polypropylen mit Verschluss aus Polyethylen oder HIPS mit Verschluss aus Polyethylen
- 374799 besteht aus einem Universalbehälter mit Schriftfeld und Löffel in einem kompakten Transportbehälter
Spezifikation
Ja | |
25 mL |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.