Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen
Diese Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen ermöglichen die sichere Lagerung und den sicherem Transport von Blut-, Urin-, Stuhl- und anderen Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 360585
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10779081
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen ermöglichen die sichere Lagerung und den sicherem Transport von Blut-, Urin-, Stuhl- und anderen Proben. Diese Behälter verfügen über einen inneren und äußeren Behälter für hohe mechanische Festigkeit. Das Verschlussdesign ist so konzipiert, dass ein Anhaften von Tropfen an der Oberfläche vermieden wird, um das Risiko von Aerosolen zu reduzieren. Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt. Laborartikel aus Kunststoff sind eine sichere Alternative zu Glas ohne Einbußen bei der Genauigkeit.
Eigenschaften:
Universalbehälter
  • Arbeitsvolumen: 25mL
  • Die Außenbehälter sind aus durchsichtigem oder weißem Material erhältlich
  • Aus Polystyrol mit Verschluss aus Polyethylen
  • Steril oder nicht steril, mit oder ohne Löffel für die Handhabung fester oder halbfester Proben erhältlich
  • Einige Modelle sind mit Schriftfeld erhältlich
  • Max. RCF getestet: 4.000
Transportbehälter
  • Polypropylen mit Verschluss aus Polyethylen oder HIPS mit Verschluss aus Polyethylen
  • 374799 besteht aus einem Universalbehälter mit Schriftfeld und Löffel in einem kompakten Transportbehälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universal- und Transportbehälter
Polystyrol
25 mL
Polyethylen
Mit Löffel, steril, PS, Beschriftungsbereich
Etikettiert
50/Pk.
Ja
Steril
Transport- und Universalbehälter bestanden 95-kPa-Tests gemäß UN-Verpackungsanweisungen 602/650 für den Transport von infektiösen Substanzen und diagnostischen Proben. Die Universalbehälter haben das CE-Zeichen.
Klar
Löffel
300/Cs.
4000
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer165908 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number360585
Chargennummer167564 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number360585
Chargennummer168732 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number360585
Chargennummer163928 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number360585
Chargennummer169815 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number360585
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen > PE cap/spoon
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.