Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen
Diese Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen ermöglichen die sichere Lagerung und den sicherem Transport von Blut-, Urin-, Stuhl- und anderen Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 363282
168.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10315951
  • 201.00 CHF / 300 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen ermöglichen die sichere Lagerung und den sicherem Transport von Blut-, Urin-, Stuhl- und anderen Proben. Diese Behälter verfügen über einen inneren und äußeren Behälter für hohe mechanische Festigkeit. Das Verschlussdesign ist so konzipiert, dass ein Anhaften von Tropfen an der Oberfläche vermieden wird, um das Risiko von Aerosolen zu reduzieren. Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt. Laborartikel aus Kunststoff sind eine sichere Alternative zu Glas ohne Einbußen bei der Genauigkeit.
Eigenschaften:
Universalbehälter
  • Arbeitsvolumen: 25mL
  • Die Außenbehälter sind aus durchsichtigem oder weißem Material erhältlich
  • Aus Polystyrol mit Verschluss aus Polyethylen
  • Steril oder nicht steril, mit oder ohne Löffel für die Handhabung fester oder halbfester Proben erhältlich
  • Einige Modelle sind mit Schriftfeld erhältlich
  • Max. RCF getestet: 4.000
Transportbehälter
  • Polypropylen mit Verschluss aus Polyethylen oder HIPS mit Verschluss aus Polyethylen
  • 374799 besteht aus einem Universalbehälter mit Schriftfeld und Löffel in einem kompakten Transportbehälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universalbehälter
Polystyrol
25 ml
Polyethylen
Ohne Löffel, unsteril, PS, Beschriftungsbereich
Etikettiert
50/Packung
Ja
Nicht steril
Transport- und Universalbehälter haben den 95 kPa Test für den Transport infektiösen Materials und diagnostischer Proben nach der UN-Verpackungsvorschrift 602/650 bestanden.
Klar
Ohne Löffel
300/Karton
4000 × g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184790 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/02/2025 Catalog Number363282
Chargennummer172809 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number363282
Chargennummer181581 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number363282
Chargennummer179641 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number363282
Chargennummer175478 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number363282
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    21
    Stunden
    8
    Minuten
    44
    Sekunden
    7
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- und Transportbehälter mit Verschlusskappen > Schriftfeld; Unsteril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.