Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 ml-Allzweckbehälter aus Polypropylen, 30 ml-Allzweckbehälter aus Polypropylen, ohne Etikett
GREENER_CHOICE
Der 95 kPa-konforme und Ce-zertifizierte auslaufsichere 30 ml-Behälter mit Schnellstart-1/2-Drehverschluss sorgt für eine hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 128C/P
103.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12673546
  • 174.00 CHF / 400 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bei diesen mit der 95 kPa-Vorschrift konformen und mit CE-Kennzeichnung versehenen, auslaufsicheren 30 ml-Behältnissen der Marke Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 ml-Polypropylen-Universalbehältnisse können Sie sich einer hervorragenden Temperatur- und chemischen Beständigkeit sicher sein. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestelltes, hochreines Polypropylen
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • Geeignet für die Zentrifugation bei 9.500 × g
  • Multi-Seal „Quick Start“-Kappe für verbesserte Handhabung und unübertroffene leckagefreie Leistung
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit durch auf jedem Behälter aufgedruckte Chargennummer
  • Gekennzeichnet mit Patientendaten und erhältlich entweder undosiert, dosiert mit Borsäure-Konservierungsmittel (0,4 g) oder mit einem losen Löffel
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Zylindrisch
30 ml
Mehrfachversiegelung
31 mm
Glatt
Polypropylen
Nicht steril
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang. CE-Kennzeichnung entsprechend Europäische Richtlinie 98/79/EG.
Universalbehälter
94 mm
400/Karton
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 ml-Allzweckbehälter aus Polypropylen, 30 ml-Allzweckbehälter aus Polypropylen, ohne Etikett >