Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard Closed Cell Factory System
Nunc Standard Closed Cell Factory system, 2-layer provides a clean and closed system for consistent and high-quality results in adherent cell culture. This ready-to-use standard closed system will help you quickly develop and scale-up your process with standard components providing assurance of supply.
2015.00 CHF - 3755.00 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Länge (metrisch) | 47,2 cm |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Less waste, renewable material |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Tablettebenen | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tablettebenen | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17160336
|
Thermo Scientific™
140471 |
2 | 1264 cm2 |
3755.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17170336
![]() |
Thermo Scientific™
140472 |
10 | 6320 cm2 |
2015.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Fertigungsprozess mit Thermo Scientific™ Nunc™ geschlossenen Cell Factory™ Systemen. Ein sauberes und geschlossenes System, das konsistente und qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert, sollte der Standard bei Ihren adhärenten Zellkulturprozessen sein. Dieses gebrauchsfertige geschlossene Standardsystem hilft Ihnen bei der schnellen Entwicklung und Skalierung Ihres Prozesses mit Standardkomponenten, die eine sichere Versorgung gewährleisten. Es sind Systeme sind mit 2 oder 10 Ebenen erhältlich.
- Pre-configured closed system standard option
- 2 layer Cell Factory system
- Ready-to-use out of the box
- Makes it quick and easy to scale-up
- Made to stock
- Sartopore 0.2 μm vent filter
- Aseptiquik G connector
Spezifikation
Polystyrol | |
Less waste, renewable material | |
Steril |
47,2 cm | |
Ja | |
Nunclon Delta |