Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard Closed Cell Factory System
BIOPHARMA
Nunc Standard Closed Cell Factory system, 2-layer provides a clean and closed system for consistent and high-quality results in adherent cell culture. This ready-to-use standard closed system will help you quickly develop and scale-up your process with standard components providing assurance of supply.
Marke:  Thermo Scientific™ 140472
1409.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24329" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17170336
  • 2015.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Fertigungsprozess mit Thermo Scientific™ Nunc™ geschlossenen Cell Factory™ Systemen. Ein sauberes und geschlossenes System, das konsistente und qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert, sollte der Standard bei Ihren adhärenten Zellkulturprozessen sein. Dieses gebrauchsfertige geschlossene Standardsystem hilft Ihnen bei der schnellen Entwicklung und Skalierung Ihres Prozesses mit Standardkomponenten, die eine sichere Versorgung gewährleisten. Es sind Systeme sind mit 2 oder 10 Ebenen erhältlich.
  • Vorkonfigurierte Standardoption für geschlossenes System
  • 10-Ebenen-Wannenstapelsystem
  • Sofort einsatzbereit
  • Ermöglicht eine schnelle und einfache Skalierung
  • Auf Vorrat gefertigt
  • Sartopore 0,2 μm Belüftungsfilter
  • Aseptiquik G-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Polystyrol
47,2 cm
0°C bis 60°C
Less waste, renewable material
Steril
Nunclon Delta
10
32,1 cm
Cell Factory System
39 cm
Ja
6320 cm2
2000 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer171794 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140472
Chargennummer171645 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140472
Chargennummer181438 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140472
Chargennummer171645 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/08/2022 Catalog Number140472
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard Closed Cell Factory System > Layers: 10, Area: 6320 cm²