Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Wählen Sie Größen- und Verpackungsoptionen, um Ihre Forschung mit voller Sicherheit voranzutreiben. Wussten Sie schon, dass wir jetzt NEUE serologische Pipetten anbieten, die eine höhere Qualität und Kostenersparnis bieten?
60.25 CHF - 281.00 CHF
Spezifikation
Aspiratorstopfen | Yes |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13450287
|
Thermo Scientific™
170353 |
1 ml | Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen | N/A | ||||||
13470287
|
Thermo Scientific™
170354 |
2 ml | Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen | N/A | ||||||
13430287
|
Thermo Scientific™
170355 |
5 ml | Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen |
99.30 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13440287
|
Thermo Scientific™
170356 |
10 ml | Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen |
117.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13424776
|
Thermo Scientific™
170357 |
25 ml | Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen | N/A | ||||||
13420297
|
Thermo Scientific™
170358 |
50 ml | Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, mit Stopfen | N/A | ||||||
13480287
|
Thermo Scientific™
170364 |
1 ml | Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen | N/A | ||||||
13490287
|
Thermo Scientific™
170365 |
2 ml | Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen | N/A | ||||||
13400297
|
Thermo Scientific™
170366 |
5 ml | Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen | N/A | ||||||
13410297
|
Thermo Scientific™
170367 |
10 ml | Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen |
112.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13440297
|
Thermo Scientific™
170369 |
50 ml | Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen | N/A | ||||||
13450297
|
Thermo Scientific™
170371 |
1 ml | Großpackung, 50/Beutel, mit Stopfen | N/A | ||||||
13460297
|
Thermo Scientific™
170372 |
2 ml | Großpackung, 50/Beutel, mit Stopfen | N/A | ||||||
13470297
|
Thermo Scientific™
170373 |
5 ml | Großpackung, 25/Beutel, mit Stopfen |
141.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13480297
|
Thermo Scientific™
170374 |
10 ml | Großpackung, 25/Beutel, mit Stopfen | N/A | ||||||
13490297
|
Thermo Scientific™
170375 |
25 ml | Großpackung, 25/Beutel, mit Stopfen | N/A | ||||||
13400307
|
Thermo Scientific™
170376 |
50 ml | Großpackung, 25/Beutel, mit Stopfen | N/A | ||||||
15101539
|
Thermo Scientific™
170360 |
5 ml | Shortie Pipette, einzeln verpackt in Papier-/Kunststoff-Abziehverpackung, mit Stopfen | N/A | ||||||
15191529
|
Thermo Scientific™
170361 |
10 ml | Shortie Pipette, einzeln verpackt in Papier-/Kunststoff-Abziehverpackung, mit Stopfen | N/A | ||||||
Beschreibung
Wählen Sie die Größen und Verpackungsoptionen und erleichtern Sie vertrauensvoll Ihre Forschungsarbeiten mit Thermo Scientific™ Nunc™ serologischen Pipetten. Diese präzisen Einweg-Pipetten aus Kunststoff sind gestopft und sterilisiert.
Alternatives Produkt
Testen Sie die NEUEN Thermo Scientific Nunc serologischen Pipetten mit verbesserten Qualitätsspezifikationen und niedrigeren Listenpreisen. Jetzt kaufen
Merkmale:- 100 % reines Polystyrol für maximale Klarheit
- Zertifiziert pyrogenfrei
- Nicht-zytotoxisch
- Sterilisierte Pipetten werden mit einer validierten Dosis gammabestrahlt, um einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 zu gewährleisten
- Deutliche, klare Graduierungen mit leicht ablesbarer Skala
- Tropffreie Spitze für größere Pipettierpräzision
- Farbcodierte Verpackungen erleichtern das Sortieren und die Auswahl der richtigen Größe
- Einzeln verpackt; Papier/Kunststoff oder Kunststofffolien; einfach zu öffnen oder aus der Packung zu drücken
- Großpackungen für die häufige Verwendung; weniger Verpackungsabfall
- Shortie Pipette mit ergonomischem Design für den Einsatz unter Laminarhauben
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Yes | |
Polystyrol | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.