Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Wählen Sie Größen- und Verpackungsoptionen, um Ihre Forschung mit voller Sicherheit voranzutreiben. Wussten Sie schon, dass wir jetzt NEUE serologische Pipetten anbieten, die eine höhere Qualität und Kostenersparnis bieten?
Marke:  Thermo Scientific™ 170360
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15101539
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie die Größen und Verpackungsoptionen und erleichtern Sie vertrauensvoll Ihre Forschungsarbeiten mit Thermo Scientific™ Nunc™ serologischen Pipetten. Diese präzisen Einweg-Pipetten aus Kunststoff sind gestopft und sterilisiert.
Alternatives Produkt
Testen Sie die NEUEN Thermo Scientific Nunc serologischen Pipetten mit verbesserten Qualitätsspezifikationen und niedrigeren Listenpreisen. Jetzt kaufen
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
  • 100 % reines Polystyrol für maximale Klarheit
  • Zertifiziert pyrogenfrei
  • Deutliche, klare Graduierungen mit leicht ablesbarer Skala
  • Tropffreie Spitze für größere Pipettierpräzision
  • Farbcodierte Verpackungen erleichtern das Sortieren und die Auswahl der richtigen Größe
  • Verpackungsoptionen, die sich für jedes Labor eignen
  • Einzeln verpackt; Papier/Kunststoff oder Kunststofffolien; einfach zu öffnen oder aus der Packung zu drücken
  • Großpackungen für die häufige Verwendung; weniger Verpackungsabfall
  • Verschiedene Größen für die Verwendung in vielen verschiedenen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Yes
Steril
Shortie Pipette, einzeln verpackt in Papier-/Kunststoff-Abziehverpackung, mit Stopfen
Polystyrol
50/Packung; 200/Karton
5 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM482030 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number170360
ChargennummerM398760 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number170360
ChargennummerM482010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number170360
ChargennummerM344650 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number170360
ChargennummerM399380 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number170360
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten > Serologische Pipette, 5 ml, einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffaufreißpackung, gestopft, 50/Beutel, 200/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.