Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Wählen Sie Größen- und Verpackungsoptionen, um Ihre Forschung mit voller Sicherheit voranzutreiben. Wussten Sie schon, dass wir jetzt NEUE serologische Pipetten anbieten, die eine höhere Qualität und Kostenersparnis bieten?
Marke: Thermo Scientific™ 170372
Beschreibung
Wählen Sie die Größen und Verpackungsoptionen und erleichtern Sie vertrauensvoll Ihre Forschungsarbeiten mit Thermo Scientific™ Nunc™ serologischen Pipetten. Diese präzisen Einweg-Pipetten aus Kunststoff sind gestopft und sterilisiert.
Alternatives Produkt
Testen Sie die NEUEN Thermo Scientific Nunc serologischen Pipetten mit verbesserten Qualitätsspezifikationen und niedrigeren Listenpreisen. Jetzt kaufen
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
- 100 % reines Polystyrol für maximale Klarheit
- Zertifiziert pyrogenfrei
- Deutliche, klare Graduierungen mit leicht ablesbarer Skala
- Tropffreie Spitze für größere Pipettierpräzision
- Farbcodierte Verpackungen erleichtern das Sortieren und die Auswahl der richtigen Größe
- Verpackungsoptionen, die sich für jedes Labor eignen
- Einzeln verpackt; Papier/Kunststoff oder Kunststofffolien; einfach zu öffnen oder aus der Packung zu drücken
- Großpackungen für die häufige Verwendung; weniger Verpackungsabfall
- Verschiedene Größen für die Verwendung in vielen verschiedenen Anwendungen
Spezifikation
Yes | |
Steril | |
Großpackung, 50/Beutel, mit Stopfen |
Polystyrol | |
50/Packung; 500/Karton | |
2 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M394190 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 170372 |
M455040 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 170372 |
M494680 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 170372 |
M387090 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 170372 |
M431370 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 170372 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.