Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ manueller Schraubendreher für CryoBank und Bank-It™ Gefäßsysteme
Mit diesen Schraubendrehern, die in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich sind, können Sie Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank-Röhrchen schnell und einfach verschließen und entkappen.
49.35 CHF - 4475.00 CHF
Spezifikation
Codierung | 2D Barcode |
---|---|
Fläschchentyp | Kryobank, Bank-It |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kryobank- und Bank-It-Systeme |
Produktcode | Marke | Typ | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10709153
|
Thermo Scientific™
369643 |
Manueller Schraubendreher | US |
49.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10401633
|
Thermo Scientific™
369644 |
Manueller Schraubendreher | Europa | N/A | ||||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schraubendrehern für CryoBank und Bank-It™ Systeme, die in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich sind, lassen sich Nunc CryoBank Röhrchen nach Bedarf schnell und einfach öffnen und verschließen. Nunc CryoBank Röhrchen ermöglichen Anwendern die genaue Rückverfolgung ihrer Kryoröhrchen unter Verwendung eines 2D-Codes und bieten die höchste auf dem Markt erhältliche Lagerungsdichte sowie Möglichkeiten zur Automatisierung beim Verschließen und Öffnen der Röhrchen. Die Röhrchen rasten in das Gestell ein und können ohne Gefahr, dass ein Fläschchen versehentlich hinunter fallen könnte, verarbeitet werden.
Der Schraubendrehersockel fixiert die Fläschchenkappe, damit dieser mit einer Hand bearbeitet werden kann.
Garantie:
90 Tage
Spezifikation
2D Barcode | |
Kryobank, Bank-It | |
Kryobank- und Bank-It-Systeme |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.