Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ manueller Schraubendreher für CryoBank und Bank-It™ Gefäßsysteme
Mit diesen Schraubendrehern, die in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich sind, können Sie Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank-Röhrchen schnell und einfach verschließen und entkappen.
Marke:  Thermo Scientific™ 369643
37.23 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
34.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10709153
  • 49.35 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schraubendrehern für CryoBank und Bank-It™ Systeme, die in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich sind, lassen sich Nunc CryoBank Röhrchen nach Bedarf schnell und einfach öffnen und verschließen. Nunc CryoBank Röhrchen ermöglichen Anwendern die genaue Rückverfolgung ihrer Kryoröhrchen unter Verwendung eines 2D-Codes und bieten die höchste auf dem Markt erhältliche Lagerungsdichte sowie Möglichkeiten zur Automatisierung beim Verschließen und Öffnen der Röhrchen. Die Röhrchen rasten in das Gestell ein und können ohne Gefahr, dass ein Fläschchen versehentlich hinunter fallen könnte, verarbeitet werden.
Der Schraubendrehersockel fixiert die Fläschchenkappe, damit dieser mit einer Hand bearbeitet werden kann.
Garantie:
90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Manueller Schraubendreher
2D Barcode
Rot, Schwarz
Kryobank- und Bank-It-Systeme
Manueller Schraubendreher
Kryobank, Bank-It
US
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ manueller Schraubendreher für CryoBank und Bank-It™ Gefäßsysteme > Manuell
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.