Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ manueller Schraubendreher für CryoBank und Bank-It™ Gefäßsysteme
Mit diesen Schraubendrehern, die in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich sind, können Sie Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank-Röhrchen schnell und einfach verschließen und entkappen.
Marke:  Thermo Scientific™ 369644
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10401633
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schraubendrehern für CryoBank und Bank-It™ Systeme, die in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich sind, lassen sich Nunc CryoBank Röhrchen nach Bedarf schnell und einfach öffnen und verschließen. Nunc CryoBank Röhrchen ermöglichen Anwendern die genaue Rückverfolgung ihrer Kryoröhrchen unter Verwendung eines 2D-Codes und bieten die höchste auf dem Markt erhältliche Lagerungsdichte sowie Möglichkeiten zur Automatisierung beim Verschließen und Öffnen der Röhrchen. Die Röhrchen rasten in das Gestell ein und können ohne Gefahr, dass ein Fläschchen versehentlich hinunter fallen könnte, verarbeitet werden.
Der Schraubendrehersockel fixiert die Fläschchenkappe, damit dieser mit einer Hand bearbeitet werden kann.
Garantie:
90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Manueller Schraubendreher
Kryobank, Bank-It
Europa
2D Barcode
Rot, Schwarz
Kryobank- und Bank-It-Systeme
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ manueller Schraubendreher für CryoBank und Bank-It™ Gefäßsysteme >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.