Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Marke:  Thermo Scientific™ 140660
194.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10124093
  • 268.00 CHF / 24 Stück
Zellbiologie Promotion
Aktionscode 24071 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Eigenschaften:
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandelt und auf Zelladhäsion getestet
  • Kleine Flügel bieten besseren Halt für einfachere Handhabung
  • Nicht toxisch und nicht pyrogen
Bestellinformationen:
Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat-Zellkultureinsätze mit einer Porengröße von 0,4 Mikrometer in 6-Well-Mikrotiterplatte
4,1cm2
1.75mL
0,4 μm
Multischale 6
24
Klar
Steril
6
Polycarbonat (Membran)
< 0,85 x 10^8
Kultureinsatz
6
6-Well-Platte
Cell ID
6
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183574 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/06/2025 Catalog Number140660
Chargennummer183553 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog Number140660
Chargennummer183040 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140660
Chargennummer183574 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum10/06/2025 Catalog Number140660
Chargennummer183553 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/02/2025 Catalog Number140660
Aktionen
Aktionen
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-12-31
    Tage
    200
    Stunden
    22
    Minuten
    26
    Sekunden
    22
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten > Zur Verwendung mit Multischalen 6; Porengröße 0,4 μm; < 0,85 x 108 Poren/cm2; 4,1 cm2; 1,75 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.