Learn More
Corning™ Snapwell™ Kultureinsätze
GREENER_CHOICE
Mit einer ringgestützten Membran für den Einsatz in Diffusions- oder Ussing-Kammern nach dem Zusammenfluss der Zellen. Corning™ Snapwell™ Kultureinsätze sind hauptsächlich für den Transport oder elektrophysiologische Untersuchungen vorgesehen.
Marke:  Corning™ 3801
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10670692
  • 404.56 CHF / 24 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kulturbehandelte 12 mm-Membran aus Polycarbonat oder durchsichtigem Polyester
  • Jeder modifizierte Transwell™ Durchlässige Trägereinsatz enthält einen entnehmbaren Membranabschnitt, der leicht vom Träger zu trennen ist
  • Nach dem Erreichen der Konfluenz der Zellen wird der Membranabschnitt oder -ring in einer horizontalen oder vertikalen Diffusionskammer platziert
Bestellinformation
Sterile Kultureinsätze sind in 6-Well Clusterplatten verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 Einsätze und 6-Well Platte
PET
0,4 μm
12 mm
24/Karton
1.12 cm2
4 x 106 Poren/cm2
Kultureinsatz
6/Packung
Steril
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Snapwell™ Kultureinsätze > Polyethylenterephthalat