Learn More
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Multischalen
Unbehandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen sind für Suspensions-Zellkulturen vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ 179820
281.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24225" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unbehandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen sind für Suspensions-Zellkulturen vorgesehen.
- Abgerundete Wells mit flachem Boden, mit Deckel
- Ausgezeichnete optische Eigenschaften
- Erhöhte Ränder der Wells verringern das Risiko von Kreuzkontaminationen
- Deckel mit abgeschrägten Ecken für einfache Ausrichtung
- Pyrogenfrei
Spezifikation
Multi-Well-Platte | |
4 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
120 | |
66 mm |
1 ml (Well) | |
1 ml | |
Unbehandelt | |
Deckel | |
4 | |
66 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1292029 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 179820 |
1276216 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 179820 |
1389902 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 179820 |
1380368 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 179820 |
1290490 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 179820 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24225Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
23Stunden
15Minuten
50Sekunden
18Neues Angebot Sparen Sie bis zu 63%
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.