Learn More
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Multischalen
Unbehandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen sind für Suspensions-Zellkulturen vorgesehen.
419.00 CHF - 475.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Multi-Well-Platte |
---|---|
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
Enthält | Deckel |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10624903
![]() |
Thermo Scientific™
144530 |
24 |
468.00 CHF
75 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10559532
![]() |
Thermo Scientific™
150200 |
12 |
419.00 CHF
75 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10396482
![]() |
Thermo Scientific™
150239 |
6 |
434.00 CHF
75 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10132882
![]() |
Thermo Scientific™
150787 |
48 |
475.00 CHF
75 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10778724
|
Thermo Scientific™
179820 |
4 |
435.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Unbehandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen sind für Suspensions-Zellkulturen vorgesehen.
- Runde Wells mit flachem Boden
- Ausgezeichnete optische Eigenschaften
- Erhöhte Ränder der Wells verringern das Risiko von Kreuzkontaminationen
- Deckel mit abgeschnittenen Ecken für guten Sitz und einfache Ausrichtung
- Steril und pyrogenfrei
Spezifikation
Multi-Well-Platte | |
Unbehandelt | |
Deckel |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.