Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 4-Well-Schale für IVF
Führen Sie Anwendungen mit gleichbleibend zuverlässigen, hochwertigen Ergebnissen bei der Vitrifizierung durch.
Marque: Thermo Scientific™ 179830
Description
Mit Thermo Scientific™ Nunc™ 4-Well IVF Dishes, die die strengen Anforderungen von IVF-Tests, -Zertifizierungen und -Validierungen erfüllen, erzielen Sie bei der IVF- und Embryo-Vitrifizierung stets zuverlässige Ergebnisse.
Innovative Qualitätsmerkmale für einfache Handhabung
- Deckel und Schale mit einer abgeschrägten Ecke für die richtige Ausrichtung und zur Verhinderung von Kreuzkontaminationen
- Erhöhter Rand (0,8 mm) zur Beibehaltung der optimalen Temperatur und gegen Kratzer
- Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
Nach strengen Kriterien für IVF geprüft, zertifiziert und validiert
- CE-Kennzeichnung, FDA-Freigabe und MEA-getestet
- Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
Zu Ihrer Sicherheit: Jede Charge mit Konformitätszertifikat
- Steril (SAL 10-6)
- Pyrogenfrei (LAL-Test)
- USP Klasse VI-Test
- Ergebnisse von Freigabetests (MEA)
Spécification
CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet | |
1,9 cm2/Well | |
Steril | |
4 | |
4 | |
66 mm |
Unbehandelte 4-Well-IVF-Schale | |
Polystyrol gemäß USP Klasse VI | |
Unbehandelt | |
120 | |
66 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.