Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen mit UpCell™ Oberfläche
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine.
274.00 CHF - 354.00 CHF
Spezifikation
Typ | Multi-Schale |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 |
Anzahl pro Karton | 6 |
Farbe | Klar |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10616234
![]() |
Thermo Scientific™
174898 |
48 | 1,1 cm² |
354.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10532204
![]() |
Thermo Scientific™
174899 |
24 | 1,9 cm² |
304.72 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10288143
|
Thermo Scientific™
174900 |
12 | 3,5 cm² |
274.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10542204
![]() |
Thermo Scientific™
174901 |
6 | 9,6 cm² |
302.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine durch die temperatursensitive Oberfläche der Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Schalen. Bringen Sie die Kultur einfach auf Raumtemperatur, um Zellen in Suspension oder als Zellschichten mithilfe einer unterstützenden Membran zu entnehmen.
Merkmale:- Die Hydrophität der UpCell Oberfläche ändert sich mit der Außentemperatur, sodass sich die Zellen lösen können
- Keine Dissoziationsenzyme erforderlich, um intakte Zelloberflächenproteine zu gewährleisten
- Keine Abkratzen erforderlich, was zu einer hohen Zellviabilität führt
- Die in den 6-Well-Platten enthaltenen unterstützenden Membranen ermöglichen die Ernte der Zellschichten
- Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
- Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Empfohlen für:
- Kulturpassagen
- Nachfolgende Einzelzellanalysen (z. B. Durchflusszytometrie)
- 3D-Gewebemodellierung für die Transplantation
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Multi-Schale | |
6 | |
Steril |
1 | |
Klar | |
Rectangular, Flat Bottom (F-well) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.