Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen mit UpCell™ Oberfläche
BIOPHARMA
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine.
Marke:  Thermo Scientific™ 174901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10542204
  • 302.00 CHF / 6 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine durch die temperatursensitive Oberfläche der Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Schalen. Bringen Sie die Kultur einfach auf Raumtemperatur, um Zellen in Suspension oder als Zellschichten mithilfe einer unterstützenden Membran zu entnehmen.
Durch herkömmliche Zellernte mit enzymatischen oder mechanischen Verfahren wird häufig die Integrität der Oberflächenantigene und die Lebensfähigkeit der geernteten Zellen beeinträchtigt. Dagegen ermöglicht die UpCell-Oberfläche eine Ernte ohne Enzyme durch einfaches Absenken der Zellkulturtemperatur auf weniger als 32 °C, sodass bestens lebensfähige Zellen mit intakten Zelloberflächenantigenen geerntet werden können.
  • Keine enzymatische Behandlung (Trypsinierung) erforderlich—die Oberflächenantigene bleiben erhalten
  • Kein manuelles Abschaben— erhöhte Lebensfähigkeit der Zellen
  • Geeignet für die Passage von Kulturen, Einzelzellanalysen und Zelltransplantationsforschung
  • Multischale-6 mit Stützmembranen für die Ernte von Zellschichten und Erstellung von 3-D-Gewebemodellen
  • Minimaler manueller Eingriff
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
Empfohlen für:
Passage von Kulturen; Einzelzellanalysen, Zelltransplantationsforschung, 3D-Gewebemodelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 Well, UpCell
3 ml (Well)
Multi-Schale
6
UpCell, temperaturabhängig
6
9,6 cm²
3 ml
1
Klar
Steril
Rectangular, Flat Bottom (F-well)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerNU6W2440 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/03/2025 Catalog Number174901
ChargennummerNU6W2438 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/01/2025 Catalog Number174901
ChargennummerNU6W2437 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/01/2025 Catalog Number174901
ChargennummerNU6W2436 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/01/2025 Catalog Number174901
ChargennummerNU6W2435 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/12/2024 Catalog Number174901
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen mit UpCell™ Oberfläche > 6-Well, Kulturfläche 9,6 cm2/Well, mit unterstützender Membran, 6/Karton.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.