Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen mit UpCell™ Oberfläche
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine.
Marke: Thermo Scientific™ 174900
192.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine durch die temperatursensitive Oberfläche der Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Schalen. Bringen Sie die Kultur einfach auf Raumtemperatur, um Zellen in Suspension oder als Zellschichten mithilfe einer unterstützenden Membran zu entnehmen.
Durch herkömmliche Zellernte mit enzymatischen oder mechanischen Verfahren wird häufig die Integrität der Oberflächenantigene und die Lebensfähigkeit der geernteten Zellen beeinträchtigt. Dagegen ermöglicht die UpCell-Oberfläche eine Ernte ohne Enzyme durch einfaches Absenken der Zellkulturtemperatur auf weniger als 32 °C, sodass bestens lebensfähige Zellen mit intakten Zelloberflächenantigenen geerntet werden können.- Keine enzymatische Behandlung (Trypsinierung) erforderlich—die Oberflächenantigene bleiben erhalten
- Kein manuelles Abschaben— erhöhte Lebensfähigkeit der Zellen
- Geeignet für die Passage von Kulturen, Einzelzellanalysen und Zelltransplantationsforschung
- Multischale-6 mit Stützmembranen für die Ernte von Zellschichten und Erstellung von 3-D-Gewebemodellen
- Minimaler manueller Eingriff
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Empfohlen für:
Passage von Kulturen; Einzelzellanalysen, Zelltransplantationsforschung, 3D-Gewebemodelle
Spezifikation
12 Well, UpCell | |
2 ml (Well) | |
Multi-Schale | |
6 | |
UpCell, temperaturabhängig | |
12 |
3,5 cm² | |
2 ml | |
1 | |
Klar | |
Steril | |
Rectangular, Flat Bottom (F-well) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
NU12W2505 | Konformitätsbescheinigung | 21/05/2025 | 174900 |
NU12W2444 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2025 | 174900 |
NU12W2441 | Konformitätsbescheinigung | 07/03/2025 | 174900 |
NU12W2440 | Konformitätsbescheinigung | 07/03/2025 | 174900 |
NU12W2437 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2025 | 174900 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.