Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Farbe: Transparent; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
240.00 CHF - 437.84 CHF
Spezifikation
Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 8 x 12 |
Produktlinie | Nunc |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10212811
![]() |
Thermo Scientific™
167008 |
96 | 1 Microplate | 50 Microplates |
240.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10567131
![]() |
Thermo Scientific™
161093 |
96 | 10 Microplates | 160 Microplates |
437.84 CHF
160 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Zellkultur-behandelt: Die mit Nunclon™ Delta Zellkultur behandelte Oberfläche ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum
- Die Platten wurden für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Mit Deckel | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
400 μl | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
Nunclon Delta |