Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate Artikelnummer.: 10212811
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10212811
96, 1 Microplate, 50 Microplates
Click to view available options
Anzahl Wells:
96
Anzahl pro Packung:
1 Microplate
10 Microplates
Anzahl pro Karton:
160 Microplates
50 Microplates
Artikelnummer. 10212811
Marke: Thermo Scientific™ 167008
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe: Transparent; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
  • Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Zertifiziert Non-pyrogenic
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Beschreibung 96F-Well-Platte, Nunclon Delta, transparent, mit Deckel, steril (1/Packung, 50/Karton)
Array 8 x 12
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verpackung 1 St./Packung; 50 St./Karton
Produktlinie Nunc
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Nunclon Delta
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 50 Microplates
Anzahl pro Packung 1 Microplate
Menge 50 St./Karton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer186282 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum10/06/2025 Catalog Number167008
Chargennummer185626 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum10/06/2025 Catalog Number167008
Chargennummer186282 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/05/2025 Catalog Number167008
Chargennummer186446 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/05/2025 Catalog Number167008
Chargennummer185626 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/05/2025 Catalog Number167008
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate >