Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Mikroskopobjektträger
Langlebige Mikroskopobjektträger aus Kunststoff.
Marke:  Fisherbrand™ S67112A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16505804
  • 16.21 CHF / 144 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durable plastic microscope slides.
  • Vorgereinigt und pro Dutzend verpackt
  • Größe: 3 × 1 In. (7,6 × 2,5 cm)
Spezifikation
Spezifikation
75 mm
Kunststoff
144/Pckg.
25 mm
Ja
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Mikroskopobjektträger > 144/Pckg.