Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplattendeckel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Schützen Sie Ihre Proben während der Testverarbeitung, Inkubation oder Lagerung mit diesen Deckeln für Mikrotiterplatten vor Kontaminationen und Verdunstung.
119.00 CHF - 611.00 CHF
Spezifikation
Material Polystyrol
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 127 mm
Breite (angloamerikanisch) 3.35 in.
Breite (metrisch) 85 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Plate Compatibility Sterilität Kondensationsringe Abgeschrägte Ecken Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Plate Compatibility Sterilität Kondensationsringe Abgeschrägte Ecken Preis Menge & Verfügbarkeit  
10392642
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
250002
Alle Mikrotiterplatten Steril Nein Nein
234.00 CHF
60 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10046891
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
250003
Alle Mikrotiterplatten Unsteril Nein Nein
196.00 CHF
60 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10622212
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
250005
Alle Mikrotiterplatten Unsteril Nein Nein
611.00 CHF
180 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10265502
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
253623
Alle Mikrotiterplatten Unsteril Ja Nein
520.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10275502
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
253624
Alle Mikrotiterplatten Steril Ja Nein
548.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10040401
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
263339
96-Well-Platte Unsteril Ja Lange Seite
205.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10334311
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
264122
96-Well-Platte Steril Ja Lange Seite
232.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10752753
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
264611
384-Well-Platte Steril Nein Lange Seite
357.00 CHF
60 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10393072
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
264612
384-Well-Platte Unsteril Nein Lange Seite
369.00 CHF
180 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10766723
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
264616
384-Well-Platte Steril Nein Lange Seite
431.00 CHF
180 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10242913
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
264623
96-Well-Platte Steril Ja Lange Seite
119.00 CHF
60 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10601922
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
448143
384/1536-Well-Platten, OmniTray Unsteril Nein Lange Seite Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Proben während der Testverarbeitung, Inkubation oder Lagerung mit Thermo ScientificTM NuncTM Deckeln für Mikrotiterplatten vor Kontaminationen und Verdunstung.
  • Die Deckel passen zu allen Standardplatten.
  • 96-Well Deckel sind mit einzelnen Kondensationsringen ausgestattet.
  • Deckel mit Aussparungen zur schnellen Ausrichtung
  • Universaldeckel eignen sich für alle handelsüblichen Mikrotiterplatten mit Standardhöhe.
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
127 mm
85 mm
5 in.
3.35 in.
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplattendeckel