Learn More
Corning™ Costar™ allgemeine Assay-Platten-Deckel und Abdichtband
Die Konstruktion aus widerstandsfähigem Polystyrol gewährleistet optimale Sichtbarkeit und Festigkeit. Corning™ Mikrotiterplattendeckel für allgemeine Assays sind in verschiedenen Formen und Typen erhältlich.
Marke: Corning™ 3931
108.85 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Alle Deckel sind aus starrem Polystyrol hergestellt
- Die Kerbe in der A1-Ecke des Deckels entspricht den Eckkerben auf allen Corning® Mikrotiterplatten
- The Universal Lid (without a corner notch) does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning microplates. Der Deckel hat zudem eine kürzere Umrandung als Standarddeckel
Spezifikation
Deckel für geringe Verdampfung mit Eckenaussparung und Kondensationsringen | |
Steril | |
50 | |
Deckel | |
Eckkerbe |
Polystyrol | |
Ja | |
25 | |
Nur 96-Well-Mikrotiterplatten (nicht 2 ml-Block) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen