Learn More
Einweg-Impföse
Hergestellt aus Polystyrol für Stärke und Flexibilität. Microspec™ Einweg-Impfösen sind ideal für die Kultivierung von Mikroorganismen auf Platten durch den Transfer des Inokulums durch Streaking oder den Transfer von Mikroorganismen.
Marke:  Microspec C3
Artikelnummer. 12890155
  • 36.80 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besonders stoßfeste Einweg-Impfösen aus Polystyrol
  • 200 mm lang, um das Kontaminationsrisiko zu verringern
  • Enthält 50 Beutel à 20 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Ja
200 mm
Steril
Zur Verwendung im Labor und in der Forschung
Zur Verwendung im Labor und in der Forschung
1 μl
Kunststoff
Inkubationsschleife
1000 Impföse (50 Beutel à 20 Stück)
Name des Produkts
Einweg-Impföse > Volumen: 1 μl