Learn More
Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
BIOPHARMA
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke:  Thermo Scientific Nunc 167652
302.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11337734
  • 334.00 CHF / 400 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Anschließen leicht gemacht
  • Medienbeutel oder Schlauchkit einfach an ein Cell Factory System anschließen
Zeiteinsparung und Kostensenkung
  • Reinigungsprozesse und Sterilitätsvalidierungen werden minimiert
  • Die meisten Zubehörteile sind gammabestrahlt und einzeln verpackt (Hinweis: Anschlüsse mit den Katalognummern Nr. 140099 und 173250 sind nicht gammabestrahlt)
Vermeidung von Rückdruck bei der Befüllung
  • Belüftungsoptionen gewährleisten bessere Luftzirkulation bei Befüllung oder Entnahme mittels Schwerkraft oder Peristaltikpumpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blaue Abdeckkappe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System >