Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Petrischalen
Führen Sie mit dem breiten Angebot an Größen und Ausführungen für experimentelle Ansprüche eine Vielfalt an Anwendungen durch.
216.00 CHF - 2095.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
---|---|
Form | Rund |
Sterilität | Steril |
Typ | Zellkultur-Schale |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Oberflächenbehandlung | Kariert | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Oberflächenbehandlung | Kariert | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10654161
![]() |
Thermo Scientific™
150318 |
8,8 cm² | Nunclon Delta | Ohne Raster | Deckel ohne Entlüftung |
388.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10738581
![]() |
Thermo Scientific™
153066 |
8,8 cm² | Nunclon Delta | Ohne Raster | Deckel mit Entlüftung |
387.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10191341
|
Thermo Scientific™
174926 |
8,8 cm² | Nunclon Delta | Kariert | Deckel mit Entlüftung |
649.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10441013
|
Thermo Scientific™
171099 |
8,8 cm² | Unbehandelt | Ohne Raster | Deckel mit Entlüftung |
600.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10693581
|
Thermo Scientific™
174888 |
20,8 cm² | Zellkultur | Ohne Raster | Deckel mit Entlüftung |
2095.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10789241
![]() |
Thermo Scientific™
150340 |
21,5 cm² | Unbehandelt | Ohne Raster | Deckel mit Entlüftung |
283.00 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10120101
|
Thermo Scientific™
150326 |
21,5 cm² | Nunclon Delta | Ohne Raster | Deckel ohne Entlüftung |
341.00 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10111351
![]() |
Thermo Scientific™
150288 |
21,5 cm² | Nunclon Delta | Ohne Raster | Deckel mit Entlüftung |
314.00 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10778961
|
Thermo Scientific™
169558 |
21,5 cm² | Nunclon Delta | Kariert | Deckel mit Entlüftung |
252.00 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10508921
|
Thermo Scientific™
150350 |
56,7 cm² | Nunclon Delta | Ohne Raster | Deckel mit Entlüftung |
216.00 CHF
150 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12373700
|
Thermo Scientific™
150679 |
56.7 sq. cm | Nunclon Delta | Not Gridded | Lid with airvent | N/A | ||||||
10098720
![]() |
Thermo Scientific™
168381 |
145 cm² | Nunclon Delta | Ohne Raster | Deckel mit Entlüftung |
326.00 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10445102
|
Thermo Scientific™
157150 |
150 cm² | Nunclon Delta | Ohne Raster | Deckel mit Entlüftung | N/A | ||||||
15347026
![]() |
Thermo Scientific™
172931 |
56,7 cm² | Nunclon Delta | Ohne Raster | Deckel mit Entlüftung |
300.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit einer breiten Palette an Größen und Oberflächenbehandlungen erfüllen Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturschalen eine Vielzahl experimenteller Anforderungen in Ihrer Zellkulturroutine. Führen Sie dank der Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine Vielzahl von Anwendungen in Schalen durch, die eine maximale Adhäsion für zahlreiche Zelltypen ermöglicht.
Merkmale:
- Stapelringe oben und unten für einfachere Handhabung und stabileres Stapeln
- Steril und pyrogenfrei
- Mit oder ohne Belüftungsnocken für Gasaustausch verfügbar
- Ein 2 x 2 mm-Gitter steht für Klonierungsexperimente und die Bestimmung der Effizienz zur Verfügung
Bestellinformationen:
174926 und 169558 verfügen über 2 mm-Gitter
171099 für Suspensionszellkulturen – nicht mit Nunclon Delta behandelt
Lieferumfang:
Ein Zertifikat, das gegenüber dem Anwender die biologischen Leistungsparameter und die Rückverfolgbarkeit gewährleistet.
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
Rund | |
Steril | |
Zellkultur-Schale |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.