Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Petrischalen
Führen Sie mit dem breiten Angebot an Größen und Ausführungen für experimentelle Ansprüche eine Vielfalt an Anwendungen durch.
Marke: Thermo Scientific™ 150326
227.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mit einer breiten Palette an Größen und Oberflächenbehandlungen erfüllen Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturschalen eine Vielzahl experimenteller Anforderungen in Ihrer Zellkulturroutine. Führen Sie dank der Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine Vielzahl von Anwendungen in Schalen durch, die eine maximale Adhäsion für zahlreiche Zelltypen ermöglicht.
Nunc Kulturschalen in verschiedenen Größen und Ausführungen sind aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol oder Permanox Kunststoff gefertigt.
- Stapelringe oben und unten für einfachere Handhabung und stabileres Stapeln
- Nunclon Delta behandelte Schalen sind für Zelladhäsion optimiert
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Mit oder ohne Belüftungsnocken für Gasaustausch
- Die Kulturschalen mit einem Gitter von 2 x 2mm sind hervorragend für die Klonierung und Bestimmung der Effizienz beim Aussäen geeignet
Bestellinformationen:
174926 und 169558 verfügen über 2 mm-Gitter
171099 und 150340 für Suspensionskulturen – kein Nunclon
Im Lieferumfang enthalten:
Ein Zertifikat, das dem Anwender die biologischen Leistungsparameter sowie die Rückverfolgbarkeit bescheinigt.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Kunststoff, Polystyrol | |
5 ml (Well) | |
21,5 cm² | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Schale | |
1 | |
400 | |
Deckel ohne Entlüftung | |
60 mm |
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Ohne Raster | |
Rund | |
Nunclon Delta | |
5 ml | |
Deckel | |
10 | |
15 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185612 | Bestrahlungszertifikat | 18/05/2025 | 150326 |
165434 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 150326 |
176894 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 150326 |
169809 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 150326 |
181595 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 150326 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.