Learn More
Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse
GREENER_CHOICE
Vereinfachen Sie die schnelle Identifizierung bestimmter Fläschchen und Ihre Bestandshaltung durch die Verwendung dieser Farbcodierer, die in das Oberteil von Kryofläschchen oder Schlauchverschlüssen passen.
14.75 CHF - 60.30 CHF
Spezifikation
Typ Röhrchenverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 16
Produktcode Marke Farbe Produktlinie Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Produktlinie Preis Menge & Verfügbarkeit  
11381785
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
354755
Weiß Nunc
58.55 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11391785
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
354879
Blau Nunc
24.40 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10060651
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
354968
Rot Nunc
24.40 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11301795
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
355018
Grün Nunc
57.95 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11311795
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
355077
Gelb Nunc
58.35 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11321795
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
355158
Orange Nunc
37.45 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10102791
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
375868
Braun Nunc
32.05 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10544831
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
375884
Rosa Nunc
37.45 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11361805
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
375906
Grau Nunc
36.90 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11371805
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
375922
Violett Nunc
57.65 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10506572
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
375930
Divers Nunc
60.30 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10450423
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5045-0003
Blau Nalgene
15.55 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10644331
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5045-0000
Weiß Nalgene
15.55 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10374451
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5045-0002
Gelb Nalgene
14.75 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10450613
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5045-0004
Grün Nalgene
15.55 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10431193
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5045-0005
Rot Nalgene
15.55 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Machen Sie es möglich, bestimmte Fläschchen schnell zu identifizieren und Ihre Bestandshaltung mit Farbcodierern zu vereinfachen, die in das Oberteil der Nalgene™ Kryofläschchen oder Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse passen.
  • Nalgene™ Farbkodierer bestehen aus Polystyrol und passen nur zu Nalgene™ Kryoröhrchen. In 5 Farben erhältlich
  • Nunc™ Farbkodierer sind aus Polycarbonat gefertigt und passen nur zu Nunc™ Kryoröhrchenverschlüssen und Cryobank 2 und 5 ml-Schlauchverschlüssen.  Erhältlich in 10 Farben oder als Sortiment.
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchenverschluss
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse