Learn More
Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse
Vereinfachen Sie die schnelle Identifizierung bestimmter Fläschchen und Ihre Bestandshaltung durch die Verwendung dieser Farbcodierer, die in das Oberteil von Kryofläschchen oder Schlauchverschlüssen passen.
Marke: Thermo Scientific™ 5045-0000
8.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Machen Sie es möglich, bestimmte Fläschchen schnell zu identifizieren und Ihre Bestandshaltung mit Farbcodierern zu vereinfachen, die in das Oberteil der Nalgene™ Kryofläschchen oder Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse passen.
- Nalgene™ Farbcodierer bestehen aus Polystyrol und passen nur auf Nalgene™ Kryofläschchen. In 5 Farben erhältlich
- Nunc™ Farbcodierer sind aus Polycarbonat gefertigt und passen nur auf Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse und Cryobank 2 ml- und 5 ml-Schlauchverschlüsse. Erhältlich in 10 Farben oder als Sortiment.
Spezifikation
Nalgene™ Farbkodierer | |
Polycarbonat | |
100/Packung; 500/Karton |
Weiß | |
Nalgene | |
Röhrchenverschluss |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422980 | Konformitätsbescheinigung | 21/02/2025 | 5045-0000 |
1283625 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5045-0000 |
1417360 | Konformitätsbescheinigung | 15/11/2024 | 5045-0000 |
1414550 | Konformitätsbescheinigung | 24/09/2024 | 5045-0000 |
1407904 | Konformitätsbescheinigung | 05/06/2024 | 5045-0000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.