Learn More
Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse
GREENER_CHOICE
Vereinfachen Sie die schnelle Identifizierung bestimmter Fläschchen und Ihre Bestandshaltung durch die Verwendung dieser Farbcodierer, die in das Oberteil von Kryofläschchen oder Schlauchverschlüssen passen.
Marke:  Thermo Scientific™ 5045-0003
9.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10450423
  • 15.20 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Machen Sie es möglich, bestimmte Fläschchen schnell zu identifizieren und Ihre Bestandshaltung mit Farbcodierern zu vereinfachen, die in das Oberteil der Nalgene™ Kryofläschchen oder Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse passen.
  • Nalgene™ Farbcodierer bestehen aus Polystyrol und passen nur auf Nalgene™ Kryofläschchen. In 5 Farben erhältlich
  • Nunc™ Farbcodierer sind aus Polycarbonat gefertigt und passen nur auf Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse und Cryobank 2 ml- und 5 ml-Schlauchverschlüsse. Erhältlich in 10 Farben oder als Sortiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nalgene™ Farbkodierer
Polycarbonat
100/Packung; 500/Karton
Blau
Nalgene
Röhrchenverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422981 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number5045-0003
Chargennummer1417358 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/11/2024 Catalog Number5045-0003
Chargennummer1414549 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/09/2024 Catalog Number5045-0003
Chargennummer1407796 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/06/2024 Catalog Number5045-0003
Chargennummer1405298 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/04/2024 Catalog Number5045-0003
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse > Nalgene Farbkodierer für Kryoröhrchen, PS, blau
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.