Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden
Für automatisierte Applikationen mit größerer Präzision eignen sich die Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Rundboden, die mit oder ohne Zellkulturbehandlung erhältlich sind.
160.00 CHF - 733.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Produktlinie | Nunc |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Sterilität | Deckel | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Deckel | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10398221
![]() |
Thermo Scientific™
262162 |
Steril | Ohne Deckel | 1 |
160.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15317036
![]() |
Thermo Scientific™
262146 |
Unsteril | Ohne Deckel | 135 |
209.00 CHF
135 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10418522
|
Thermo Scientific™
268152 |
Unsteril | Ohne Deckel | 10 |
381.00 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11371605
|
Thermo Scientific™
268200 |
Steril | Mit Deckel | 10 | N/A | ||||||
10418623
![]() |
Thermo Scientific™
268200 |
Steril | Mit Deckel | 10 |
733.00 CHF
160 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Verbessern Sie die Effizienz beim Mischen, Waschen und bei der Wiederfindung von Proben mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Rundboden. Die transparenten und U-förmigen Wells sind ideal für lösungsbasierte Assays (z. B. Agglutinationsassays) und gängige Verdünnungen, wodurch ein sauberes und einfaches Pipettieren ermöglicht wird. Erhältlich in einer Vielzahl von Optionen für Oberflächen, Sterilität, Verschlüsse und Verpackungsgrößen.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist daher ideal für optische Messungen
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta ist eine hydrophile Oberflächenbehandlung, während das nicht so behandelte Polystyrol stärker hydrophob ist
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Standard | |
Nunc | |
Polystyrol | |
Unbehandelt |
8 x 12 | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Runder Boden (U-Well) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.