Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden
Für automatisierte Applikationen mit größerer Präzision eignen sich die Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Rundboden, die mit oder ohne Zellkulturbehandlung erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 268152
222.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verbessern Sie die Effizienz beim Mischen, Waschen und bei der Wiederfindung von Proben mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Rundboden. Die transparenten und U-förmigen Wells sind ideal für lösungsbasierte Assays (z. B. Agglutinationsassays) und gängige Verdünnungen, wodurch ein sauberes und einfaches Pipettieren ermöglicht wird. Erhältlich in einer Vielzahl von Optionen für Oberflächen, Sterilität, Verschlüsse und Verpackungsgrößen.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Ohne Deckel | |
10 Packungen | |
Transparent | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Runder Boden (U-Well) | |
10 |
Standard | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unbehandelt | |
180 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185647 | Konformitätsbescheinigung | 12/03/2025 | 268152 |
185455 | Konformitätsbescheinigung | 08/03/2025 | 268152 |
184972 | Konformitätsbescheinigung | 30/01/2025 | 268152 |
184722 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 268152 |
171417 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 268152 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.