Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen
Lagern Sie Proben sicher mit diesen 96-Well-Platten aus Polypropylen mit schwachem Bindungsvermögen, die DNA- oder Protein-Anbindung verhindern und so eine vollständige Rückgewinnung der Proben ermöglichen.
184.99 CHF - 914.00 CHF
Spezifikation
Format | 96-Well |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Beschreibung | 96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung |
Array | 8 x 12 |
Bindungsart | PP mit geringer Bindungsaffinität |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Wellform | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Wellform | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10555321
![]() |
Thermo Scientific™
249943 |
Rot | Unsteril | Runder, konischer Boden (V-Well) | Zertifizierte Qualität |
301.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10525511
![]() |
Thermo Scientific™
249944 |
Naturfarben | Unsteril | Runder, konischer Boden (V-Well) | Zertifizierte Qualität |
785.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10634502
![]() |
Thermo Scientific™
249945 |
Schwarz | Unsteril | Runder, konischer Boden (V-Well) | Zertifizierte Qualität |
465.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10644502
![]() |
Thermo Scientific™
249946 |
Naturfarben | Steril | Runder, konischer Boden (V-Well) | Steril |
914.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10602212
![]() |
Thermo Scientific™
249947 |
Gelb | Unsteril | Runder, konischer Boden (V-Well) | Zertifizierte Qualität |
324.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10387491
![]() |
Thermo Scientific™
249949 |
Weiß | Unsteril | Runder, konischer Boden (V-Well) | Zertifizierte Qualität |
465.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10052401
![]() |
Thermo Scientific™
249950 |
Blau | Unsteril | Runder, konischer Boden (V-Well) | Zertifizierte Qualität |
449.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10671722
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
267245 |
Naturfarben | Unsteril | Rund | Zertifizierte Qualität |
492.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10192161
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
267334 |
Naturfarben | Steril | Rund | Zertifizierte Qualität |
558.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10276031
|
Thermo Scientific™
267342 |
Schwarz | Unsteril | Rund | Zertifizierte Qualität |
282.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10796272
![]() |
Thermo Scientific™
267350 |
Weiß | Unsteril | Rund | Zertifizierte Qualität |
290.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10652672
|
Thermo Scientific™
267369 |
Rot | Unsteril | Rund | Zertifizierte Qualität | N/A | ||||||
10234171
![]() |
Thermo Scientific™
267385 |
Blau | Unsteril | Rund | Zertifizierte Qualität |
312.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10355661
|
Thermo Scientific™
267407 |
Gelb | Unsteril | Rund | Zertifizierte Qualität | N/A | ||||||
10479092
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
442587 |
Naturfarben | Unsteril | Runder, konischer Boden (V-Well) | Zertifizierte Qualität |
242.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11375850
|
Thermo Scientific™
95040410 |
Natural | Unsteril | Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | Zertifizierte Qualität | N/A | ||||||
Beschreibung
Erzielen Sie eine vollständige Rückgewinnung der Proben mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen, die sich ideal für die Aufbewahrung eignen, da Polypropylen eine geringere Bindungsvermögen hat und Proteine und DNA nicht anbinden können. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. In einer Vielzahl von Farben erhältlich für die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
Eigenschaften:
- Gemeinsame Wellwände erhöhen das Well-Volumen
- Breitere Wells und abgerundeter Boden für ein verbessertes Mischen
- Konischer Wellboden für optimale Probenrückgewinnung
- Schwarze und weiße Platten für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Anwendungen sind verfügbar
- Schwaches Bindungsvermögen von Polypropylen für homogene Assays und Lagerung
Spezifikation
96-Well | |
96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
96 Well-Platte | |
Polypropylen | |
Unbehandelt | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
Ja |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Nunc | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
96 | |
Ja | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.