Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen
Lagern Sie Proben sicher mit diesen 96-Well-Platten aus Polypropylen mit schwachem Bindungsvermögen, die DNA- oder Protein-Anbindung verhindern und so eine vollständige Rückgewinnung der Proben ermöglichen.
Marke: Thermo Scientific™ 249945
279.89 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Erzielen Sie eine vollständige Rückgewinnung der Proben mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen, die sich ideal für die Aufbewahrung eignen, da Polypropylen eine geringere Bindungsvermögen hat und Proteine und DNA nicht anbinden können. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. In einer Vielzahl von Farben erhältlich für die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
Eigenschaften:
- Gemeinsame Wellwände erhöhen das Well-Volumen
- Breitere Wells und abgerundeter Boden für ein verbessertes Mischen
- Konischer Wellboden für optimale Probenrückgewinnung
- Schwarze und weiße Platten für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Anwendungen sind verfügbar
- Schwaches Bindungsvermögen von Polypropylen für homogene Assays und Lagerung
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
96-Well | |
96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Schwarz | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
450 μl | |
400 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
120 | |
120/Karton | |
Ja | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
120 Kartons | |
Nunc | |
96 Well-Platte | |
Polypropylen | |
96 | |
Unsteril | |
Runder, konischer Boden (V-Well) | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
20 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
Zertifizierte Qualität |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422928 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 249945 |
1333219 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 249945 |
1288043 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 249945 |
1417554 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2024 | 249945 |
1412769 | Konformitätsbescheinigung | 29/08/2024 | 249945 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.