Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 4-Well-Schale für IVF
BIOPHARMA
Führen Sie Anwendungen mit gleichbleibend zuverlässigen, hochwertigen Ergebnissen bei der Vitrifizierung durch.
367.00 CHF - 491.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet
Kulturfläche 1,9 cm2/Well
Material Polystyrol gemäß USP Klasse VI
Sterilität Steril
Wellanzahl 4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10404532
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
144444
Nunclon Delta
367.00 CHF
120 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10756864
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
179830
Unbehandelt
491.00 CHF
120 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nunc™ 4-Well IVF Dishes, die die strengen Anforderungen von IVF-Tests, -Zertifizierungen und -Validierungen erfüllen, erzielen Sie bei der IVF- und Embryo-Vitrifizierung stets zuverlässige Ergebnisse.
Innovative Funkitionen für hohe Qualität und einfache Handhabung:
  • Deckel und Schale mit einer abgeschrägten Ecke stellt die richtige Ausrichtung sicher und verhindert Kreuzkontaminationen
  • Erhöhter Rand (0,8 mm) verhindert Kratzer auf dem Well-Boden und sorgt für schnellen Temperaturausgleich
  • Die Oberflächenbehandlung mit Nunclon Delta sorgt für eine einheitliche hydrophilere Oberfläche
  • Die nicht behandelte hydrophobe Oberfläche erleichtert die Embryokultur im Mikrotropfen
  • Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
Nach strengen Kriterien für IVF geprüft, zertifiziert und validiert:
  • CE-Kennzeichnung, FDA-Zulassung und mit Maus-Embryoassay (1-Zellen-Stadium MEA) getestet.
  • Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
  • Sterile (SAL 10e-6)
  • Pyrogenfrei (LAL-getestet)
  • Polystyrol gemäß USP Klasse VI
  • Bei Chargenfreigabe getestet (MEA)
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet
Polystyrol gemäß USP Klasse VI
4
4
66 mm
1,9 cm2/Well
Steril
120
66 mm
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 4-Well-Schale für IVF