Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 4-Well-Schale für IVF
BIOPHARMA
Führen Sie Anwendungen mit gleichbleibend zuverlässigen, hochwertigen Ergebnissen bei der Vitrifizierung durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 144444
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10404532
  • 352.00 CHF / 120 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nunc™ 4-Well IVF Dishes, die die strengen Anforderungen von IVF-Tests, -Zertifizierungen und -Validierungen erfüllen, erzielen Sie bei der IVF- und Embryo-Vitrifizierung stets zuverlässige Ergebnisse.
Innovative Qualitätsmerkmale für einfache Handhabung
  • Deckel und Schale mit einer abgeschrägten Ecke für die richtige Ausrichtung und zur Verhinderung von Kreuzkontaminationen
  • Erhöhter Rand (0,8 mm) zur Beibehaltung der optimalen Temperatur und gegen Kratzer
  • Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
Nach strengen Kriterien für IVF geprüft, zertifiziert und validiert
  • CE-Kennzeichnung, FDA-Freigabe und MEA-getestet
  • Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
Zu Ihrer Sicherheit: Jede Charge mit Konformitätszertifikat
  • Steril (SAL 10-6)
  • Pyrogenfrei (LAL-Test)
  • USP Klasse VI-Test
  • Ergebnisse von Freigabetests (MEA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet
1,9 cm2/Well
Steril
4
4
66 mm
Mit Nunclon Delta behandelte 4-Well­IVF-Schale
Polystyrol gemäß USP Klasse VI
Nunclon Delta
120
66 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 Catalog Number144444
Chargennummer185262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number144444
Chargennummer185683 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number144444
Chargennummer185323 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number144444
Chargennummer185262 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/05/2025 Catalog Number144444
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 4-Well-Schale für IVF > Mit Nunclon Delta behandelt; 4-Well-Schale
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.