Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ konische, sterile Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Diese erstklassigen, hochwertigen konischen Röhrchen sind umweltfreundlich und ermöglichen mit dem derzeit größten erhältlichen Schriftfeld eine verbesserte Rückverfolgbarkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 339651
70.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11307211
  • 302.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Konische, sterile Nunc Zentrifugenröhrchen 15 ml und 50 ml aus Polypropylen sind erstklassige, hochwertige, umweltfreundliche, konische Röhrchen, die mit ihrem wiederverwertbaren Kunststoff-Gestell höchste Sauberkeit bieten und mit dem sehr großen Schriftfeld eine verbesserte Rückverfolgbarkeit ermöglichen. Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt. Laborartikel aus Kunststoff sind eine sichere Alternative zu Glas ohne Einbußen bei der Genauigkeit.
  • Enthält ein umweltfreundliches, recyclebares Kunststoffgestell, das die Kontamination durch herkömmliche Schaumverpackungen reduziert
  • Auslaufsicher zum Schutz Ihrer Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
Reusable and recyclable polypropylene rack
25
25 Pk.
Nachhaltige Verpackung
Konisch
10500 × g
Polypropylen
500/Cs.
Im Gestell
Steril
Cylindrical
Zentrifugenröhrchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerK9UF9R7117 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number339651
ChargennummerL7VF7O7117 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number339651
ChargennummerL9NF9C7117 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number339651
ChargennummerKBYFBY7117 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number339651
ChargennummerK1BFCL7117 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number339651
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ konische, sterile Polypropylen-Zentrifugenröhrchen > 15 ml; umfasst wiederverwendbares und recyclebares Polypropylen-Gestell; 500/Cs
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.