Learn More
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7
Geeignet für alle Extraktorsysteme.
Marke:  Fisherbrand™ 0007N00040
45.37 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11724053
  • 58.55 CHF / 25 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 % hochreine Baumwolllinters-Fasern
  • Neutral und fettfrei
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Ausgezeichnete Retentionskapazität
Anwendungen:
  • Extraktion von Schwefel
  • Extraktion des Gehalts an freien Lipiden in Lebensmitteln
  • Bestimmung von Staub und Teer in industrieller Luft und Gasen
  • Analyse von Lackresten und Bindemitteln in Farben
  • Kontrolle von Rauchemissionen aus Industrieschornsteinen
  • Gravimetrische Analyse von Staub in Gasen
Spezifikation
Spezifikation
33 mm
Trennung von Schwefel in Gasmassen, Ermittlung von Staub und Teer in Industrieluft und -gasen
Geeignet für alle Extraktorsysteme
Extraktionshülse
Hochreine Cellulosefasern und Baumwolllinter
7
80 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7 > Innendurchmesser: 33mm, Länge: 80mm