Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 20%
Novex™ TBE Gels 20% designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Marke:  Invitrogen™ EC63155BOX
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12070086
  • 404.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Beschreibung
Novex™ TBE Gels 20% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 15–50 bp.
  • DNA-Fragmente werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt
  • Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
  • Hergestellt mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
Lagerung bei 4 °C.
XCell SureLock Mini-Cell
TBE
15 to 50 bp
10 Gele/Karton
Nasseis
Novex TBE Gels, 20%, 15-well
20 %
TBE-Gel
15-Well
Double-stranded DNA (dsDNA)
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer13042391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog NumberEC63155BOX
Chargennummer19060341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2019 Catalog NumberEC63155BOX,EC63152BOX,EC6315BOX
Chargennummer13010430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC63155BOX
Chargennummer12113031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC63155BOX
Chargennummer12112931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC63155BOX
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 20% > 1 Karton