Learn More
Invitrogen™ Novex™ ELISA-Kit phosphoELISA™ für humanes Tau (Gesamt)
Entwickelt für Nachweis und Quantifizierung des Gehalts an humanem Tau-Protein unabhängig vom Phosphorylierungszustand
Marke:  Invitrogen™ KHB0042
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10233213
  • 2045.00 CHF / 192 Tests
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, biotinylierter Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ ELISA-Kit phosphoELISA™ für humanes Tau (Gesamt) > 2 x 96 Tests