Learn More
Invitrogen™ Novex™ pH 3-10 IEF Protein Gele, 1,0 mm
Novex™ pH 3-10 IEF-Gele werden zur pI-Bestimmung verwendet und sind hervorragend für die Untersuchung nativer, löslicher Proteine geeignet. Isoelektrische Fokussierung (IEF) ist eine Elektrophoresetechnik, bei der Proteine auf Grundlage ihres isoelektrischen Punktes (pI) getrennt werden.
373.00 CHF - 376.00 CHF
Spezifikation
Gel Thickness | 1,0 mm |
---|---|
Geltyp | IEF |
Menge | 5 Gele/Karton |
Lagerungsbedingungen | Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. |
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10741264
|
Invitrogen™
EC6655BOX |
10-Well |
376.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12098359
|
Invitrogen™
EC66552BOX |
12-Well |
373.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Novex™ pH 3-10 IEF-Gele werden zur pI-Bestimmung verwendet und sind hervorragend für die Untersuchung nativer, löslicher Proteine geeignet. Isoelektrische Fokussierung (IEF) ist eine Elektrophoresetechnik, bei der Proteine auf Grundlage ihres isoelektrischen Punktes (pI) getrennt werden. Der pI ist der pH-Wert, bei dem ein Protein keine Nettoladung hat und sich nicht in einem elektrischen Feld bewegt. Vertikale IEF-Gele erzeugen wirksam einen pH-Gradienten, so dass Proteine nach ihrem jeweiligen pI getrennt werden.
IEG-Gele können zum leichten Nachweis geringfügiger Änderungen in einem Protein durch Desaminierung, Phosphorylierung oder Glykosylierung verwendet werden oder um verschiedene Proteine von ähnlicher Größe zu trennen, die auf standardmäßigen SDS-PAGE-Gelen nicht getrennt werden können. Vorfokussierung ist nicht erforderlich. Die Gesamtlaufzeit beträgt ca. 2,5 Stunden.
Formulierung
Novex™ IEF-Gele enthalten 5 % Polyacrylamid und bestehen aus hochreinem Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED, APS, Reinstwasser und 2 % Ampholyten. Sie enthalten keine denaturierenden Reagenzien.
Empfohlene Puffer
IEF ist eine empfindliche Methode, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Unsere optimierten, vorgemischten IEF-Puffer verringern die Variabilität und helfen Ihnen, konsistente Ergebnisse zu erzielen.
Spezifikation
1,0 mm | |
IEF | |
5 Gele/Karton | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. |