Learn More
Invitrogen™ Novex™ pH 3-7 IEF Protein Gele, 1,0 mm
Novex™ pH 3-7 IEF-Gele werden zur pI-Bestimmung verwendet und sind hervorragend für die Untersuchung nativer, löslichen Proteinen geeignet. Isoelektrische Fokussierung (IEF) ist eine Elektrophoresetechnik, bei der Proteine auf Grundlage ihres isoelektrischen Punktes (pI) getrennt werden.
Marke:  Invitrogen™ EC6645BOX
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10405935
  • 373.00 CHF / 5 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Novex™ pH 3-7 IEF-Gele werden zur pI-Bestimmung verwendet und sind hervorragend für die Untersuchung nativer, löslicher Proteine geeignet. Isoelektrische Fokussierung (IEF) ist eine Elektrophoresetechnik, bei der Proteine auf Grundlage ihres isoelektrischen Punktes (pI) getrennt werden. Der pI ist der pH-Wert, bei dem ein Protein keine Nettoladung hat und sich nicht in einem elektrischen Feld bewegt. Vertikale IEF-Gele erzeugen wirksam einen pH-Gradienten, so dass Proteine nach ihrem jeweiligen pI getrennt werden.
IEG-Gele können zum leichten Nachweis geringfügiger Änderungen in einem Protein durch Desaminierung, Phosphorylierung oder Glykosylierung verwendet werden oder um verschiedene Proteine von ähnlicher Größe zu trennen, die auf standardmäßigen SDS-PAGE-Gelen nicht getrennt werden können. Vorfokussierung ist nicht erforderlich. Die Gesamtlaufzeit beträgt ca. 2,5 Stunden.
Formulierung
Novex™ IEF-Gele enthalten 5 % Polyacrylamid und bestehen aus hochreinem Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED, APS, Reinstwasser und 2 % Ampholyten. Sie enthalten keine denaturierenden Reagenzien.
Empfohlene Puffer
IEF ist eine empfindliche Methode, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Unsere optimierten, vorgemischten IEF-Puffer verringern die Variabilität und helfen Ihnen, konsistente Ergebnisse zu erzielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Mini
IEF
25 µl
10-Well
Novex™
Nasseis
8 cm
5 %
1,0 mm
3 bis 7
Isoelektrische Fokussierung
pI (Ladung)
5 Gele/Karton
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer18020141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2018 Catalog NumberEC6645BOX,EC66452BOX
Chargennummer12121435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC6645BOX
Chargennummer12112633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC6645BOX
Chargennummer13053151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberEC6645BOX
Chargennummer13071751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberEC6645BOX
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ pH 3-7 IEF Protein Gele, 1,0 mm > 10-Well