Learn More
Invitrogen™ Nylon membranes, 0.45 μm pore size, 8 x 7.3 cm
Vorgeschnittene, vormontierte Sandwiches aus Membran/Filterpapier
Marke: Invitrogen™ LC2003
Beschreibung
Die Eigenschaften eines Invitrogen Proteins (d. h. Ladung, Hydrophobizität usw.) beeinflussen seine Fähigkeit zur Bindung an Membranoberflächen. Um die am besten geeignete Membran für Ihr spezifisches Protein zu finden, können Versuche mit unterschiedlichen Membranen erforderlich sein. Alle Membranen bei Raumtemperatur lagern.
- Porengröße: 0,45 μm
- Größe, 8,3 x 7,3 cm
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Southern Blotting, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
8 cm | |
20 membranes/filter paper sandwiches | |
Nylon | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
7,3 cm x 8 cm |
7,3 cm | |
Sandwich | |
0,45 μm | |
Raumtemperatur | |
Novex™ |